4-Amino-m-anisic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
OR6621-100G
OR6621-25G
OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA
8670
CZK
APOSOR6621-100G
APOSOR6621-25G
APOSOR6621-5G
4-Amino-m-anisic acid
4-Amino-m-anisic acid
Vzorec:
C₈H₉NO₃ MW: 167.16 Bod tání: 186…188 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00016539 CAS číslo: 2486-69-3 |