Tisk…
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6620-25G
APOSOR6620-25GEA 3810 CZK
APOSOR6620-25G
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095215
CAS číslo: 126325-46-0