Tisk…
2-Aminoisonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6619-1G OR6619-5G
APOSOR6619-1GEA 622 CZK
APOSOR6619-1G APOSOR6619-5G
2-Aminoisonicotinonitrile
2-Aminoisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791310
CAS číslo: 42182-27-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III