Tisk…
2,3-Diaminobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6615-25G
APOSOR6615-25GEA 7970 CZK
APOSOR6615-25G
2,3-Diaminobenzoic acid
2,3-Diaminobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 178…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137818
CAS číslo: 603-81-6