Tisk…
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR6605-100G OR6605-25G OR6605-5G
APOSOR6605-100GEA 1870 CZK
APOSOR6605-100G APOSOR6605-25G APOSOR6605-5G
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₉ClN₂O₂S
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006085
CAS číslo: 5909-24-0
EINECS: 227-619-0