Tisk…
2-Chloro-5-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6603-5G OR6603-25G OR6603-1G
APOSOR6603-5GEA 1370 CZK
APOSOR6603-5G APOSOR6603-25G APOSOR6603-1G
2-Chloro-5-iodophenol
2-Chloro-5-iodophenol
Vzorec: C₆H₄ClIO
MW: 254.4500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672969
CAS číslo: 289039-26-5
UN: 1759
ADR: 8 III