2-Bromo-5-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6601-25G
OR6601-5G
APOSOR6601-25GEA
953
CZK
APOSOR6601-25G
APOSOR6601-5G
2-Bromo-5-nitroanisole
2-Bromo-5-nitroanisole
Vzorec:
C₇H₆BrNO₃ MW: 232.03 Bod tání: 102…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041250 CAS číslo: 77337-82-7 EINECS: 278-669-5 |