Tisk…
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6600-1G OR6600-25G OR6600-5G
APOSOR6600-1GEA 622 CZK
APOSOR6600-1G APOSOR6600-25G APOSOR6600-5G
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143429
CAS číslo: 144649-99-0