Tisk…
1-Bromo-3-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromoiodobenzene
OR6597-100G OR6597-1KG OR6597-250G
APOSOR6597-100GEA 1040 CZK
APOSOR6597-100G APOSOR6597-1KG APOSOR6597-250G
1-Bromo-3-iodobenzene
1-Bromo-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
MW: 282.91
Bod varu: 120 °C/18mmHg
Bod tání: –10…–9 °C
Hustota: 2.219 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001043
CAS číslo: 591-18-4
EINECS: 209-703-9