Tisk…
4-Nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6596-1KG OR6596-250G
APOSOR6596-1KGEA 3740 CZK
APOSOR6596-1KG APOSOR6596-250G
4-Nitroanisole
4-Nitroanisole
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 260 °C
Bod tání: 50…54 °C
Hustota: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007327
CAS číslo: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III