Tisk…

3-Chlorophenyl acetylene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Chloro-3-ethynylbenzene, 3-Chlorophenylacetylene, (3-Chlorophenyl)acetylene

OR6594-1G OR6594-25G OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA 622 CZK
APOSOR6594-1G APOSOR6594-25G APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Vzorec: C₈H₅Cl
MW: 136,578 g/mol
Bod varu: 178…179 °C
Hustota: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839984
CAS číslo: 766-83-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR