Tisk…
2,3-Dimethyl-4-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6593-100G OR6593-25G OR6593-5G
APOSOR6593-100GEA 19740 CZK
APOSOR6593-100G APOSOR6593-25G APOSOR6593-5G
2,3-Dimethyl-4-nitroanisole
2,3-Dimethyl-4-nitroanisole
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007163
CAS číslo: 81029-03-0