Tisk…
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)acrylic acid
OR6587-100G OR6587-1G
APOSOR6587-100GEA 3440 CZK
APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Vzorec: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Bod varu: 285…287 °C
Bod tání: 139…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003257
CAS číslo: 539-47-9
EINECS: 208-718-8