Tisk…
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-tert-Butylcinnamic acid
OR6586-10G OR6586-5G OR6586-25G
APOSOR6586-10GEA 5460 CZK
APOSOR6586-10G APOSOR6586-5G APOSOR6586-25G
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,27 g/mol
Bod tání: 198…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040719
CAS číslo: 1208-65-7