Tisk…
3-Nitrocinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 4370 CZK
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
3-Nitrocinnamic acid 97%
3-Nitrocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇NO₄
MW: 193.160 g/mol
Bod tání: 202…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007277
CAS číslo: 555-68-0