Tisk…
2-Nitrocinnamic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6581-100G OR6581-25G OR6581-500G
APOSOR6581-100GEA 8960 CZK
APOSOR6581-100G APOSOR6581-25G APOSOR6581-500G
2-Nitrocinnamic acid 99%
2-Nitrocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇NO₄
Bod tání: 243…245 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 612-41-9