Tisk…
trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid
OR6577-100G OR6577-1KG OR6577-500G
APOSOR6577-100GEA 3020 CZK
APOSOR6577-100G APOSOR6577-1KG APOSOR6577-500G
trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
trans-3-Chlorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇ClO₂
MW: 182,6037 g/mol
Bod tání: 161…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004384
CAS číslo: 14473-90-6