Tisk…
4-Methoxycinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6574-100G OR6574-25G
APOSOR6574-100GEA 1490 CZK
APOSOR6574-100G APOSOR6574-25G
4-Methoxycinnamic acid 98%
4-Methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178.18 g/mol
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004398
CAS číslo: 830-09-1
EINECS: 212-594-0