Tisk…
3-Methoxycinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6573-100G OR6573-10G OR6573-25G
APOSOR6573-100GEA 4600 CZK
APOSOR6573-100G APOSOR6573-10G APOSOR6573-25G
3-Methoxycinnamic acid 97%
3-Methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod tání: 115…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004386
CAS číslo: 6099-04-3