Tisk…
Benzo[b]thiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
OR6572-5G OR6572-100G OR6572-25G
APOSOR6572-5GEA 622 CZK
APOSOR6572-5G APOSOR6572-100G APOSOR6572-25G
Benzo[b]thiophene 97%
Benzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₆S
Bod varu: 221…222 °C
Bod tání: 28…33 °C
Hustota: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005864
CAS číslo: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III