Tisk…
2-Thiopheneethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6571-100G OR6571-50G OR6571-500G OR6571-25G
APOSOR6571-100GEA 705 CZK
APOSOR6571-100G APOSOR6571-50G APOSOR6571-500G APOSOR6571-25G
2-Thiopheneethanol
2-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Bod varu: 107…109 °C/12mmHg
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005462
CAS číslo: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0