Tisk…

3-Bromothiophene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Thienyl bromide

OR6570-100G OR6570-25G OR6570-500G
APOSOR6570-100GEA 2070 CZK
APOSOR6570-100G APOSOR6570-25G APOSOR6570-500G
3-Bromothiophene 97%
3-Bromothiophene
Vzorec: C₄H₃BrS
Bod varu: 92…93 °C/90mmHg
Hustota: 1,722 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005464
CAS číslo: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR