Tisk…
2-Bromothiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Thienyl bromide
OR6569-1KG OR6569-500G
APOSOR6569-1KGEA 7840 CZK
APOSOR6569-1KG APOSOR6569-500G
2-Bromothiophene 98%
2-Bromothiophene
Vzorec: C₄H₃BrS
Bod varu: 149…151 °C
Bod tání: < –10 °C
Hustota: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005417
CAS číslo: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II