Tisk…
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6568-25G OR6568-5G OR6568-100G
APOSOR6568-25GEA 953 CZK
APOSOR6568-25G APOSOR6568-5G APOSOR6568-100G
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 97%
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate)
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Bod varu: 208…210 °C
Hustota: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009121
CAS číslo: 609-09-6
EINECS: 210-176-2