Tisk…
6-Methoxy-1-tetralone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 CZK
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Methoxy-1-tetralone 98%
6-Methoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod varu: 171 °C/11mmHg
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001695
CAS číslo: 1078-19-9