Tisk…

1-Indanone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one

OR6561-100G OR6561-10G OR6561-25G OR6561-500G
APOSOR6561-100GEA 1290 CZK
APOSOR6561-100G APOSOR6561-10G APOSOR6561-25G APOSOR6561-500G
1-Indanone 98%
1-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 243…245 °C
Bod tání: 38…42 °C
Hustota: 1,103 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003785
CAS číslo: 83-33-0
EINECS: 201-470-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR