Tisk…
Thioxanthen-9-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6559-100G OR6559-25G
APOSOR6559-100GEA 5590 CZK
APOSOR6559-100G APOSOR6559-25G
Thioxanthen-9-one 95%
Thioxanthen-9-one
Vzorec: C₁₃H₈OS
Bod varu: 371…373 °C/715mmHg
Bod tání: 210…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005066
CAS číslo: 492-22-8
EINECS: 207-749-4