Tisk…
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6558-1G OR6558-5G
APOSOR6558-1GEA 2480 CZK
APOSOR6558-1G APOSOR6558-5G
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 95%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Vzorec: C₂Cl₂N₂S
Bod varu: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799286
CAS číslo: 2254-88-8