Tisk…
Dibenzosuberenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-one
OR6557-100G OR6557-25G
APOSOR6557-100GEA 5630 CZK
APOSOR6557-100G APOSOR6557-25G
Dibenzosuberenone 98%
Dibenzosuberenone
Vzorec: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Bod tání: 87…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003588
CAS číslo: 2222-33-5
EINECS: 218-737-3