Tisk…
Cycloheptanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Suberon, Cycloheptan-1-one
OR6556-100G OR6556-25G
APOSOR6556-100GEA 3310 CZK
APOSOR6556-100G APOSOR6556-25G
Cycloheptanone 98%
Cycloheptanone
Vzorec: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Bod varu: 179…181 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004159
CAS číslo: 502-42-1
UN: 1224
ADR: 3,III