Tisk…

N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6555-1G OR6555-250MG
APOSOR6555-1GEA 6520 CZK
APOSOR6555-1G APOSOR6555-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243,27 g/mol
Bod tání: >335 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203262
CAS číslo: 81261-77-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR