Tisk…
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6551-10G OR6551-25G OR6551-50G OR6551-5G OR6551-250MG OR6551-500MG
APOSOR6551-10GEA 10780 CZK
APOSOR6551-10G APOSOR6551-25G APOSOR6551-50G APOSOR6551-5G APOSOR6551-250MG APOSOR6551-500MG
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole 97%
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022688
CAS číslo: 2403-66-9