Tisk…
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)benzimidazole, 2-Benzimidazolemethanol, (2-Benzimidazolyl)methanol
OR6550-10G OR6550-25G OR6550-5G
APOSOR6550-10GEA 1370 CZK
APOSOR6550-10G APOSOR6550-25G APOSOR6550-5G
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Bod tání: 160…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014560
CAS číslo: 4856-97-7