Tisk…
Benzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
OR6549-50G OR6549-100G OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA 622 CZK
APOSOR6549-50G APOSOR6549-100G APOSOR6549-500G
Benzimidazole 97%
Benzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Bod varu: 360 °C
Bod tání: 169…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005585
CAS číslo: 51-17-2
EINECS: 200-081-4