Tisk…
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Pyrrolidin-1-yl)acetonitrile
OR6547-1G OR6547-5G
APOSOR6547-1GEA 622 CZK
APOSOR6547-1G APOSOR6547-5G
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Vzorec: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Bod varu: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014098
CAS číslo: 29134-29-0
EINECS: 249-463-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III