Tisk…
3-Amino-2-chloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
OR6543-5G OR6543-1G OR6543-500G
APOSOR6543-5GEA 457 CZK
APOSOR6543-5G APOSOR6543-1G APOSOR6543-500G
3-Amino-2-chloropyridine 98%
3-Amino-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod varu: 130…134 °C/22mmHg
Bod tání: 76…78 °C
Bod vzplanutí: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006238
CAS číslo: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9