Tisk…
Ethyl-1-piperidinepropionate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6540-100G OR6540-50G
APOSOR6540-100GEA 4570 CZK
APOSOR6540-100G APOSOR6540-50G
Ethyl-1-piperidinepropionate
Ethyl-1-piperidinepropionate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₂
Bod varu: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006514
CAS číslo: 19653-33-9