Tisk…
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 1290 CZK
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207.02
Bod tání: 177…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007770
CAS číslo: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3