Tisk…
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6534-100G OR6534-10G OR6534-25G
APOSOR6534-100GEA 744 CZK
APOSOR6534-100G APOSOR6534-10G APOSOR6534-25G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod tání: 126…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002778
CAS číslo: 501-97-3
EINECS: 207-931-3