Tisk…
3-Cyclopentylpropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6533-100G OR6533-25G
APOSOR6533-100GEA 4500 CZK
APOSOR6533-100G APOSOR6533-25G
3-Cyclopentylpropionic acid
3-Cyclopentylpropionic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Bod varu: 130…133 °C/12mmHg
Hustota: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001392
CAS číslo: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3,III