Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6532-5G
OR6532-1G
APOSOR6532-5GEA
1490
CZK
APOSOR6532-5G
APOSOR6532-1G
Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Cycloheptanecarboxylic acid
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ Bod varu: 135…138 °C/19mmHg Hustota: 1,035 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004152 CAS číslo: 1460-16-8 EINECS: 215-954-5 |