Tisk…
Ethoxyacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6531-250G OR6531-500G
APOSOR6531-250GEA 6650 CZK
APOSOR6531-250G APOSOR6531-500G
Ethoxyacetic acid 97%
Ethoxyacetic acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Bod varu: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004310
CAS číslo: 627-03-2