Tisk…
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6530-100G OR6530-25G OR6530-5G
APOSOR6530-100GEA 3110 CZK
APOSOR6530-100G APOSOR6530-25G APOSOR6530-5G
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₅N
Bod varu: 141…142 °C/13mmHg
Hustota: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128112
CAS číslo: 3288-99-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III