Tisk…
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phthalimidopropionic acid, 3-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid
OR6529-25G OR6529-1G OR6529-5G
APOSOR6529-25GEA 2860 CZK
APOSOR6529-25G APOSOR6529-1G APOSOR6529-5G
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,196 g/mol
Bod tání: 149…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023096
CAS číslo: 3339-73-9
EINECS: 222-083-4