Tisk…
Fluorene-9-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6528-100G OR6528-10G OR6528-25G
APOSOR6528-100GEA 3740 CZK
APOSOR6528-100G APOSOR6528-10G APOSOR6528-25G
Fluorene-9-carboxylic acid 95%
Fluorene-9-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₂
Bod tání: 226…232 °C
Bod vzplanutí: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001136
CAS číslo: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2