Tisk…
2-Phthalimidopropionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Phthalyl-DL-alanine, N-Phthaloyl-DL-alanine, 2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
OR6527-25G
APOSOR6527-25GEA 3020 CZK
APOSOR6527-25G
2-Phthalimidopropionic acid 98%
2-Phthalimidopropionic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,20 g/mol
Bod tání: 159…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023061
CAS číslo: 19506-87-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III