3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6525-25G
OR6525-1G
OR6525-5G
APOSOR6525-25GEA
6420
CZK
APOSOR6525-25G
APOSOR6525-1G
APOSOR6525-5G
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₄ Bod tání: 92…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016964 CAS číslo: 1846-76-0 |