Tisk…
Thiomorpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6523-25G OR6523-5G
APOSOR6523-25GEA 992 CZK
APOSOR6523-25G APOSOR6523-5G
Thiomorpholine 98%
Thiomorpholine
Vzorec: C₄H₉NS
MW: 103.19
Bod varu: 169…177 °C
Hustota: 1.026 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005974
CAS číslo: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8 III