Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6521-100G OR6521-25G OR6521-500G OR6521-250MG
APOSOR6521-100GEA 3310 CZK
APOSOR6521-100G APOSOR6521-25G APOSOR6521-500G APOSOR6521-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline 97%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Vzorec: C₉H₁₁N
Bod varu: 232…233 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006896
CAS číslo: 91-21-4
EINECS: 202-050-0