Tisk…
Indoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dihydroindol
OR6520-250G OR6520-25G
APOSOR6520-250GEA 4470 CZK
APOSOR6520-250G APOSOR6520-25G
Indoline 98%
Indoline
Vzorec: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Bod varu: 220…221 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005705
CAS číslo: 496-15-1
EINECS: 207-816-8